Key Documents
SAB1306348
Sigma-Aldrich
ANTI-PKA C-ALPHA/PKA C-BETA(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
同義詞:
PKACA, PRKACA, cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
40590 Da
物種活性
mouse, human
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PRKACA(5566)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide