抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
67AT1273.95.90, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
18007 Da
物種活性
mouse, human
技術
western blot: 1:100-~1:500
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... UBE2I(7329)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide