重要文件
S9322
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-α/β-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 16D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
Anti-N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
16D1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36 kDa
antigen ~38 kDa
物種活性
bovine, human, chicken, rat
濃度
~1 mg/mL
技術
western blot: 1:5,000 using chicken or rat kidney and brian
同型
IgG2b
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
免疫原
recombinant human α-SNAP.
外觀
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)