等級
ACS reagent
成份
SO2, ≥58.5%
雜質
≤0.005% Insoluble matter
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.02%
正離子痕跡
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES 字串
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
InChI 密鑰
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Note: This product is usually a mixture of sodium bisulfite and sodium metabisulfite.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1