Key Documents
S8649
Sigma-Aldrich
Sar-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro
≥97% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H39N9O10
CAS號碼:
分子量::
601.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CNCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
P Wisniowski et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 125(1), 38-45 (1995-01-01)
Pneumocystis carinii pneumonia is a major opportunistic infection in patients with the acquired immune deficiency syndrome. P. carinii attachment to alveolar epithelial cells is considered necessary for growth and replication of the organism. Recent studies have focused on the role