重要文件
S7393
Sigma-Aldrich
Behenyl stearate
≥99%
同義詞:
Stearic acid behenyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C40H80O2
CAS號碼:
分子量::
593.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥99%
形狀
powder
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-42-40(41)38-36-34-32-30-28-26-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
InChI 密鑰
SRKUMCYSWLWLLS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 51(11), 1269-1287 (2016-10-25)
Wax esters (WE) are one of the predominant lipid types in human meibomian gland secretions (meibum) and account for 40-50 % of total meibum lipids. Recently, we managed to quantify 51 isomeric groups of intact WE in normal human meibum samples