文件
S7126
Sigma-Aldrich
辛二酸
同義詞:
1,8-辛二酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOOC(CH2)6COOH
CAS號碼:
分子量::
174.19
Beilstein:
1210161
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
410.0 °F - closed cup
閃點(°C)
210 °C - closed cup