化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CSCCC(NC(=O)C(C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(C)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C)C(=O)NCC(=O)NC4CSSCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc5ccccc5)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc6c[nH]c7ccccc67)NC(=O)C(Cc8ccccc8)NC(=O)C(Cc9ccccc9)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC4=O)C(C)O)C(C)O)C(O)=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3