重要文件
S5508
Sigma-Aldrich
Statine
同義詞:
(3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H17NO3
CAS號碼:
分子量::
175.23
Beilstein:
3537971
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](N)[C@@H](O)CC(O)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)