重要文件
S4895
Sigma-Aldrich
Tin(II) tartrate
~99%
同義詞:
Stannous tartrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
SnC4H4O6
CAS號碼:
分子量::
266.78
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
~99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1C(O)C(=O)O[SnH2]OC1=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)