重要文件
S4021
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Lys-Asp-Ser-Ser-Leu-Tyr-Pro-Ala-Leu-Thr-Phe-Asp-Lys
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C72H109N15O25
CAS號碼:
分子量::
1584.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)