文件
S3134
Sigma-Aldrich
链激酶 来源于 β-溶血性链球菌 (兰斯费氏菌 C 群)
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg solid
同義詞:
链激酶 来源于溶血性链球菌
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized powder
比活性
≥2,000 units/mg solid
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C11H19NO2/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h8-10,12H,1-7H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
XRZWVSXEDRYQGC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
研究领域:细胞信号传导
链激酶是β溶血性链球菌产生的一种胞外酶。它是一种单链多肽酶,包含多种结构域,包括 α-、β-和γ-结构域。
應用
在一项研究中,链激酶已被用于比较心肌梗塞患者中的冠状动脉介入治疗和溶栓治疗。
链激酶通常在缺血性中风的治疗中用作溶栓剂。这种疗法具有脑出血的重要风险。链激酶还可以用于治疗复杂的肺炎旁肺积液和脓胸,在这些情况中,不良反应(过敏型)很少见。
生化/生理作用
链激酶是一种强效的血纤维蛋白溶酶原激活剂。与人类蛋白组织血纤维蛋白溶酶原激活剂(tPA)和尿激酶血纤维蛋白溶酶原激活剂(uPA)不同,微生物链激酶不直接激活血纤维蛋白溶酶原。相反,它通过纤维蛋白依赖性和非依赖性机制激活血纤维蛋白溶酶原。链激酶可有效用于溶栓治疗。尽管链激酶具有治疗缺血性中风的潜力,它也带来巨大的脑出血风险。链激酶也用于治疗复杂的肺炎旁胸腔积液和脓胸,其中的过敏反应很少见。
單位定義
1 个单位等于链激酶国际标准品参比小瓶中 1 个单位的活性量。
外觀
含缩二脲和谷氨酸钠的冻干粉,占总蛋白的50%。 总蛋白由酶蛋白和人血清白蛋白组成。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Streptokinase--a clinically useful thrombolytic agent
Banerjee A, et al.
Biotechnology Advances, 22(4), 287-307 (2004)
Streptokinase--a clinically useful thrombolytic agent
Banerjee A, et al.
Biotechnology Advances, 22(4), 2004-2004 (2004)
Staphylokinase, a fibrin-specific plasminogen activator with therapeutic potential?
D Collen et al.
Blood, 84(3), 680-686 (1994-08-01)
André Busch et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-09-06)
During total joint replacement, high concentrations of mesenchymal stromal cells (MSCs) are released at the implantation site. They can be found in cell-tissue composites (CTC) that are regularly removed by surgical suction. A surgical vacuum suction handle was filled with
Ansar S Zhalyalov et al.
PloS one, 12(7), e0180668-e0180668 (2017-07-08)
Fibrinolysis is a cascade of proteolytic reactions occurring in blood and soft tissues, which functions to disintegrate fibrin clots when they are no more needed. In order to elucidate its regulation in space and time, fibrinolysis was investigated using an