文件
S2381
Sigma-Aldrich
DL-Stearoylcarnitine chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H50ClNO4
CAS號碼:
分子量::
464.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nekadate and Blumberg
Cancer Research, 47, 6547-6547 (1987)