文件
RF453011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-45-30-11, non aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL reaction vessels, lid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
特點
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor (microtubes)
non aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022637002 (NA)
Eppendorf® 5804715004 (EU)
參數
20,800 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG