形狀
lyophilized powder (stabilized with lactose)
標籤範圍
2-7 mg per mL
基質
cross-linked 4% beaded agarose
容量
≥5 mg/mL binding capacity (human serum albumin)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1C2=C(C(NC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C(NC4=NC(Cl)=NC(Cl)=N4)=C3)=CC(S(=O)(O)=O)=C2N)C(C5=C1C=CC=C5)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
InChI 密鑰
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... P2rx1(25505)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
數量
溶胀:1g 可溶胀至大约5mL
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3