推薦產品
產品名稱
Rifabutin, >98% (HPLC), powder
品質等級
化驗
>98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
溶解度
DMSO: >5 mg/mL
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
enzyme | inhibits
起源
Johnson & Johnson
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[N+H]1(CCC2(NC3=C4NC(=O)\C(=C/C=C/[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\O[C@]5(Oc6c(c(c(c(c6C)[O-])C4=O)C3=N2)C5=O)C)OC)C)OC(=O)C)C)O)C)O)C)\C)CC1)CC(C)C
InChI
1S/C46H62N4O11/c1-22(2)21-50-18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,61-42)59-20-15-30(58-11)25(5)41(60-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-/m0/s1
InChI 密鑰
ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
文章
提供用於免疫系統信號靶點鑑定/驗證以及抗生素、抗病毒藥物和抗真菌藥物的生物活性小分子。
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.