重要文件
PZ0379
Sigma-Aldrich
PF-04827736
≥98% (HPLC)
同義詞:
(S)-7,8-Dimethoxy-N-[1-methyl-2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethyl]-4-quinazolinamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H21N5O2
CAS號碼:
分子量::
327.38
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1=NNC(C[C@H](C)NC2=NC=NC3=C2C=CC(OC)=C3OC)=C1
生化/生理作用
PF-04827736 is a non-brain penetrant potent and selective inhibitor of phosphodiesterase PDE1, thought to be involved in regulation of vascular smooth muscle.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3