文件
PZ0331
Sigma-Aldrich
ISOX-DUAL
≥98% (HPLC)
同義詞:
3-(4-(2-(5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethyl)phenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H41N5O3
CAS號碼:
分子量::
531.69
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1=NOC(C)=C1C2=CC(N=C(CCC3=CC=C(OCCCN(C)C)C=C3)N4CCN5CCOCC5)=C4C=C2
InChI
1S/C31H41N5O3/c1-23-31(24(2)39-33-23)26-9-12-29-28(22-26)32-30(36(29)16-15-35-17-20-37-21-18-35)13-8-25-6-10-27(11-7-25)38-19-5-14-34(3)4/h6-7,9-12,22H,5,8,13-21H2,1-4H3
InChI 密鑰
HCDQWCDANVEBQR-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
ISOX-DUAL is a potent dual inhibitor of the bromodomain of CREB binding protein (CBP BRD) and bromodomain-containing protein 4 (BRD4).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3