重要文件
PZ0302
Sigma-Aldrich
PF-06747775
≥98% (HPLC)
同義詞:
N-[(3R,4R)-4-氟-1- [6-[(3-甲氧基-1-甲基-1H-吡唑-4-基)氨基] -9-甲基-9H-嘌呤-2-基 ]吡咯烷-3-基]丙烯酰胺, N-[(3R,4R)-4-氟-1- [6-[(3-甲氧基-1-甲基-1H-吡唑-4-基)氨基] -9-甲基-9H-嘌呤-2-基]-3-吡咯烷基] -2-丙烯酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H22FN9O2
CAS號碼:
分子量::
415.42
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CN1C2=NC(N3C[C@@H](NC(C=C)=O)[C@H](F)C3)=NC(NC(C(OC)=N4)=CN4C)=C2N=C1
InChI
1S/C18H22FN9O2/c1-5-13(29)21-11-8-28(6-10(11)19)18-23-15(14-16(24-18)26(2)9-20-14)22-12-7-27(3)25-17(12)30-4/h5,7,9-11H,1,6,8H2,2-4H3,(H,21,29)(H,22,23,24)/t10-,11-/m1/s1
InChI 密鑰
JYIUNVOCEFIUIU-GHMZBOCLSA-N
生化/生理作用
PF-06747775是表皮生长因子受体突变体T790M的一种有效且具有选择性的口服抑制剂(EGFR T790M抑制剂)。PF-06747775对于野生型EGFR具有最小的活性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)