化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C(CC(C)(C)C)NC1=C(OC)N=C(N2CCC(OC)CC2)N=C1OC
InChI
1S/C18H30N4O4/c1-18(2,3)11-13(23)19-14-15(25-5)20-17(21-16(14)26-6)22-9-7-12(24-4)8-10-22/h12H,7-11H2,1-6H3,(H,19,23)
InChI 密鑰
XHJMCIALHJMEBB-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PF-05020182 is a Kv7.2/4 potassium channel opener.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3