重要文件
PZ0248
Sigma-Aldrich
PF-06447475
≥98% (HPLC)
同義詞:
3-[4-(4-Morpholinyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]-benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H15N5O
CAS號碼:
分子量::
305.33
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N#CC1=CC=CC(C2=CNC3=NC=NC(N4CCOCC4)=C32)=C1
InChI
1S/C17H15N5O/c18-9-12-2-1-3-13(8-12)14-10-19-16-15(14)17(21-11-20-16)22-4-6-23-7-5-22/h1-3,8,10-11H,4-7H2,(H,19,20,21)
InChI 密鑰
BHTWDJBVZQBRKP-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PF-06447475 is a LRRK2 inhibitor.
PF-06447475 is a potent and selective LRRK2 inhibitor.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Antonella Marte et al.
Journal of neurochemistry, 150(3), 264-281 (2019-05-31)
Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) is a large multidomain scaffolding protein with kinase and GTPase activities involved in synaptic vesicle (SV) dynamics. While its role in Parkinson's disease has been largely investigated, little is known about LRRK2 physiological role and