重要文件
PZ0142
Sigma-Aldrich
PD-180970
≥98% (HPLC)
同義詞:
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluoro-3-methylphenyl)amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-1515965
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H15Cl2FN4O
CAS號碼:
分子量::
429.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
顏色
yellow
溶解度
DMSO: >20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(F)c(C)c3)nc12)c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C21H15Cl2FN4O/c1-11-8-13(6-7-17(11)24)26-21-25-10-12-9-14(20(29)28(2)19(12)27-21)18-15(22)4-3-5-16(18)23/h3-10H,1-2H3,(H,25,26,27)
InChI 密鑰
SLCFEJAMCRLYRG-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PD-180970 is a potent inhibitor of the p210 Bcr-Abl tyrosine kinase.
特點和優勢
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology