分子量
predicted mol wt 32 kDa
物種活性
human, rat, mouse
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD274(29126)
相關類別
一般說明
PDL-1(程序性细胞死亡1配体1)是一种细胞表面蛋白,又称B7- h1(B7同源物1),由CD274(分化群274)基因编码。它位于染色体9p24.1上。它存在于胎盘细胞、血管内皮细胞、肝细胞、上皮细胞、间充质干细胞、B细胞、T细胞、树突状细胞和巨噬细胞中。它也在各种肿瘤类型中表达,如黑色素瘤、胶质母细胞瘤、肺癌、肾癌、头颈癌、胃癌、结肠癌、胰腺癌、乳腺癌、子宫颈癌和卵巢癌。
免疫原
来自人PDL-1中心附近的17个氨基酸肽。
生化/生理作用
PDL-1(程序性细胞死亡1配体1,programmed cell death 1 ligand 1)有助于消除突然的HPV(人类乳突病毒)感染。它防止T细胞的增殖和粘附以及细胞因子的生成。它也控制外周组织中T细胞的活性。
聯結
可以使用阻断肽 SBP4059阻断该抗体的作用。
外觀
溶剂为含有0.02%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Prognostic significance of PD-L1 in solid tumor: An updated meta-analysis
Medicine, 96(18):e6369 (2017)
Association between PD-L1 and HPV status and the prognostic value for HPV treatment in premalignant cervical lesion patients
Medicine, 96(25):e7270 (2017)
PD-1 and PD-L1 Expression Levels as a Potential Biomarker of Chronic Rhinosinusitis and Head and Neck Cancers.
Journal of clinical medicine, 12 (2023)