重要文件
PRS3507
Sigma-Aldrich
Anti-TSC2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
Anti-Tuberin, Anti-Tuberous sclerosis 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 200 kDa
物種活性
human, mouse
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TSC2(7249)
免疫原
a 15 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human TSC2.
聯結
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3507.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)