重要文件
P8575
Sigma-Aldrich
Palmitic-(carboxy-14C) acid
ethanol solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3[CH2]1414COOH
CAS號碼:
分子量::
256.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
ethanol solution
標籤範圍
40-60 mCi per mmol
質量偏移
M+2
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCC[14C](O)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)