Merck
跳轉至
P7828
Percoll®
suitable for plant cell culture
同義詞:
density gradient medium
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
給您/庫存單位供貨能力價格
關於此項目
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
8.9 (20 °C)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Percoll ® 已用于密度梯度离心分离绿藻 、蜕膜基质细胞 和公鸡精子的不同种群的完整叶绿体。
Percoll 用于植物研究中的原生质体和细胞器(叶绿体、线粒体)分离。
Percoll由粒径为15-30nm(在水中为23% w/w)的硅胶颗粒组成,这些颗粒被聚乙烯吡咯烷酮(PVP)包覆。 它被用于细胞分离和细胞器分离。
Percoll由粒径为15-30nm(在水中为23% w/w)的硅胶颗粒组成,这些颗粒被聚乙烯吡咯烷酮(PVP)包覆。 它被用来建立无毒低粘度,低渗透压密度梯度,可用于分离细胞,细胞器和病毒。它已被用来分离 大肠杆菌的内外膜泡。 Percoll在整个梯度过程中都是等渗的,无毒,并且很容易从纯化的材料中去除。
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
P4937P1644P6668
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
-
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
form
colloidal
form
colloidal ((Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) )
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
agriculture
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
存儲類別/等級
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)