文件
P7617
Sigma-Aldrich
Prostaglandin G1
>95% (HPLC), acetone solution
同義詞:
15-Hydroperoxyprostaglandin R1, 8,11-Epidioxy-15-hydroperoxy-(9α,11α, 13E,15)-prost-13-ene-1-oic acid, PGG1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H34O6
CAS號碼:
分子量::
370.48
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
化驗
>95% (HPLC)
形狀
acetone solution
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
CCCCC[C@H](OO)\C=C\[C@H]1[C@H]2C[C@H](OO2)[C@@H]1CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O6/c1-2-3-6-9-15(24-23)12-13-17-16(18-14-19(17)26-25-18)10-7-4-5-8-11-20(21)22/h12-13,15-19,23H,2-11,14H2,1H3,(H,21,22)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
InChI 密鑰
QXCRWNZYEVOQMB-CDIPTNKSSA-N
應用
Used in studies of prostacylcin synthetase
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
E A Ham et al.
The Journal of biological chemistry, 254(7), 2191-2194 (1979-04-10)
A study of the enzymes of the arachidonic acid cascade revealed a high sensitivity of prostacyclin synthetase and a complete resistance of thromboxane A2 synthetase to time-dependent destruction by an oxidant [Ox] released during the peroxidase-catalyzed reduction of hydroperoxy fatty