重要文件
P7139
Sigma-Aldrich
Oleyl palmitate
~99%
同義詞:
Palmitic acid oleyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H66O2
CAS號碼:
分子量::
506.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
~99%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)