重要文件
P6157
Sigma-Aldrich
[Asp76]-PTH Fragment 64-84 human
≥95% (HPLC)
同義詞:
Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asp-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C94H162N26O36
CAS號碼:
分子量::
2232.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
product name
[Asp76]-PTH Fragment 64-84 human, ≥95% (HPLC)
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C94H162N26O36/c1-43(2)35-58(113-90(151)64(42-122)117-84(145)55(24-16-20-34-98)107-78(139)51(99)25-29-67(126)127)79(140)101-40-66(125)105-56(27-30-68(128)129)82(143)104-49(11)76(137)111-60(37-69(130)131)85(146)108-52(21-13-17-31-95)80(141)103-48(10)77(138)112-61(38-70(132)133)87(148)118-73(46(7)8)92(153)115-62(39-71(134)135)88(149)119-72(45(5)6)91(152)114-59(36-44(3)4)86(147)120-74(50(12)123)93(154)109-53(22-14-18-32-96)81(142)102-47(9)75(136)106-54(23-15-19-33-97)83(144)116-63(41-121)89(150)110-57(94(155)156)26-28-65(100)124/h43-64,72-74,121-123H,13-42,95-99H2,1-12H3,(H2,100,124)(H,101,140)(H,102,142)(H,103,141)(H,104,143)(H,105,125)(H,106,136)(H,107,139)(H,108,146)(H,109,154)(H,110,150)(H,111,137)(H,112,138)(H,113,151)(H,114,152)(H,115,153)(H,116,144)(H,117,145)(H,118,148)(H,119,149)(H,120,147)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H,132,133)(H,134,135)(H,155,156)/t47-,48-,49-,50+,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,72-,73-,74-/m0/s1
InChI 密鑰
UBGHVCVJPZCSKR-FCYLZPHTSA-N
基因資訊
human ... PTH(5741)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3