化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CSSC1(C)C)NC(=O)[C@H](N)Cc5ccccc5)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
InChI 密鑰
PZWWYAHWHHNCHO-FGHAYEPSSA-N
基因資訊
mouse ... Pnoc(18155)
Amino Acid Sequence
一般說明
應用
- 研究CTOP对小鼠和大鼠的抗焦虑作用。
- 研究μ-阿片受体拮抗剂CTOP对牛乳源性LF(BLF)镇痛作用的影响。
- 确定μ-阿片受体是否与5-羟色胺(5-HT1A)受体协同作用,以调节在高架T迷宫(ETM)中产生的行为。
生化/生理作用
聯結
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3