蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
5 mmHg ( 37.7 °C)
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter