重要文件
P4901
Sigma-Aldrich
佛波醇 12-癸酸
liquid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H46O7
CAS號碼:
分子量::
518.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
liquid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14O
InChI
1S/C30H46O7/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-23(32)37-26-19(3)29(35)21(24-27(4,5)30(24,26)36)15-20(17-31)16-28(34)22(29)14-18(2)25(28)33/h14-15,19,21-22,24,26,31,34-36H,6-13,16-17H2,1-5H3/t19-,21+,22-,24-,26-,28-,29-,30-/m1/s1
InChI 密鑰
LXYSVTVLQYLWKR-LKSXOGJWSA-N
包裝
Sealed ampule.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)