化驗
≥90%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1NCN(c2ccccc2)C13CCNCC3
InChI
1S/C13H17N3O/c17-12-13(6-8-14-9-7-13)16(10-15-12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,14H,6-10H2,(H,15,17)
InChI 密鑰
HTQWGIHCFPWKAS-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187)