重要文件
P4420
Sigma-Aldrich
PHI-27 from rat
≥95% (HPLC)
同義詞:
His-Ala-Asp-Gly-Val-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Arg-Leu-Leu-Gly-Gln-Ile-Ser-Ala-Lys-Lys-Tyr-Leu-Glu-Ser-Leu-Ile-NH2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C136H216N36O41
CAS號碼:
分子量::
3011.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (HPLC)
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(C)C(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)Cc4cnc[nH]4)C(C)C)C(C)O)C(C)CC)C(N)=O
基因資訊
rat ... Gpi(292804)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M Nishizawa et al.
FEBS letters, 183(1), 55-59 (1985-04-08)
The nucleotide sequence analysis of cloned cDNA for VIP precursor from rat cerebral cortex reveals that the precursor contains both rat VIP and PHI-27. The deduced primary structure of rat VIP is identical with human VIP. The amino acid sequence