分子量
15,000-30,000
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
聚-D-赖氨酸聚合物可用于制备细胞附着的表面。D-赖氨酸聚合物也可用于消化聚-L-赖氨酸聚合物并导致L-赖氨酸过量摄取的细胞。
建议使用0.5 - 1.0 mL的该产品0.1 mg/mL溶液用作细胞培养的基质对25 cm2进行涂覆。 较低分子量的该产品粘度相对较低,但较高分子量的形式则可提供每分子更多的附着位点。
建议使用0.5 - 1.0 mL的该产品0.1 mg/mL溶液用作细胞培养的基质对25 cm2进行涂覆。 较低分子量的该产品粘度相对较低,但较高分子量的形式则可提供每分子更多的附着位点。
生化/生理作用
多聚-L-赖氨酸(PDL)氢溴酸盐是细胞的非特异性粘附因子,它通过增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用,促进细胞与固相基质的粘附。 当被细胞培养表面吸收后,聚-D-赖氨酸可增加带正电的细胞结合位点数量。
成分
聚-D-赖氨酸是一种带正电的氨基酸聚合物,其中每个赖氨酸残基约有一个HBr。 氢溴酸盐可使聚-D-赖氨酸呈可溶于水的结晶形式。 在β结构中可能会发现少量的产物,因为HBr干扰氨基与羧基或含N或O部分之间的氢键。
注意
无菌溶液可在2-8℃条件下稳定保存2年。脱水保存在-20°C条件下。
分析報告
分子量基于粘度。
其他說明
有关聚氨基酸的其他技术信息,请访问 聚氨基酸常见问题解答资源。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Roberto de la Rica et al.
Analytical chemistry, 81(24), 10167-10171 (2009-11-17)
While cancer is still an implacable disease, many cancers can be cured if they are diagnosed in an early stage. Recently, it was reported that the transformation from normal cells to cancer cells can change their mechanoelastic properties to become
Céline Riegert et al.
Brain research bulletin, 76(4), 439-453 (2008-05-27)
Serotonergic modulation of acetylcholine (ACh) release after neuron-specific increase of the expression of 5-HT(1B) receptors by gene transfer was studied in vitro and in vivo. The increased expression of the 5-HT(1B) receptor in vitro was induced by treating rat primary