重要文件
P3534
Sigma-Aldrich
五氟苄基溴
同義詞:
α-溴-2,3,4,5,6-五氟甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
2-8°C
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Wei Liu et al.
Free radical biology & medicine, 47(8), 1101-1107 (2009-08-04)
Free radical-induced lipid peroxidation has been implicated in a number of human diseases including atherosclerosis, cancer, and neurodegenerative diseases. F(2)-Isoprostanes (IsoPs) are isomers of prostaglandin PGF(2alpha) that are generated in vivo from the free radical-initiated peroxidation of arachidonic acid independent