文件
P3387
Sigma-Aldrich
Myristyl palmitate
~99%
同義詞:
Palmitic acid myristyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H60O2
CAS號碼:
分子量::
452.80
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
~99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC