重要文件
P2238
Sigma-Aldrich
PBDA
>95% (NMR), liquid
同義詞:
4,4′-Phosphinicobis(butane-1,3-dicarboxylic acid)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H19O10P
CAS號碼:
分子量::
354.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
>95% (NMR)
形狀
liquid
溶解度
water: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(CP(O)(=O)CC(CCC(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H19O10P/c13-9(14)3-1-7(11(17)18)5-23(21,22)6-8(12(19)20)2-4-10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
InChI 密鑰
SGRJLTOOQLQDRH-UHFFFAOYSA-N
應用
Potent inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (NAAG peptidase), selective mGluR3-metabotropic glutamate receptor- agonist.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dual function glutamate-related ligands: discovery of a novel, potent inhibitor of glutamate carboxypeptidase II possessing mGluR3 agonist activity.
F Nan et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(5), 772-774 (2000-03-15)