文件
P1674
Drummond Microcaps微量毛细管®
capacity 3 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
glass
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Drummond Scientific 1-000-0030
volume measuring range
accuracy: 1%
長度
32 mm
容量
3 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Microcaps® 微细管是实现快速、安全、卫生和精确转移微升容量液体的不二之选。
  • 由高品质玻璃制成,广泛应用于各种科学应用。
  • 精密孔径毛细管,可实现精确长度切割。
  • 毛细引力填充移液管并挤压球状膨胀以将液体送出。
包裝
每个包装含有100 支微量移液管和一支移液球。
法律資訊
Microcaps is a registered trademark of Drummond Scientific Co.