重要文件
P1628
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-α-aminobutyric Acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H11NO4
CAS號碼:
分子量::
233.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)