重要文件
P1252
Sigma-Aldrich
PTH-leucine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H16N2OS
CAS號碼:
分子量::
248.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16N2OS/c1-9(2)8-11-12(16)15(13(17)14-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)
InChI 密鑰
FMVWVPAXPVSWER-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)