重要文件
P0666
Supelco
5α-Pregnan-3β-ol-20-one
同義詞:
3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3β-Hydroxy-5α-tetrahydroprogesterone, 5α-Dihydropregnenolone, Allopregnanolone, Isopregnanolone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H34O2
CAS號碼:
分子量::
318.49
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
SMILES 字串
CC(=O)C1CCC2C3CC[C@H]4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)