About This Item
線性公式:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
CAS號碼:
分子量::
506.76
Beilstein:
1806735
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
描述
non-ionic
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI 密鑰
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3