化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves