文件
OAMLS
Sigma-Aldrich
有机酸代谢物标准品库
Supplied by IROA Technologies
同義詞:
质谱代谢物文库
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.28
包裝
pkg of 1 plates
製造商/商標名
IROA Technologies
板尺寸
96 wells
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
化合物用作标准品可单独进样,也可采取策略合并化合物,以实现每次进样分析多种混合物。
應用
OAMLS(有机酸代谢物标准品库)是经济即用形式的高质量生化小分子的集合。该标准品库最常用于MS代谢物鉴定和定量。
特點和優勢
96种独特的小分子有机酸代谢产物,涵盖了关键的代谢途径。
如需查看库中最新批次化合物的完整列表,请下载以下板图:
  • OAMLS-LOT-205-47
    随软件下载提供完整的板图,包括名称、母离子CID、分子式、分子量、CAS、ChEBI、HMDB ID、PubChem化合物和物质ID。
準備報告
化合物预先称重,每孔5 ug,足以进行多次注射。按字母数字指定的位置排列在96孔聚丙烯板上。 Discovery软件帮助构建库,可用于代谢组化合物ID。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
法律資訊
MLSDiscovery is a trademark of IROA Technologies LLC
OAMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Lungs, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dimitra Diamantidou et al.
Journal of chromatography. A, 1690, 463779-463779 (2023-01-22)
Untargeted metabolomic studies require an extensive set of analyte (metabolic) information to be obtained from each analyzed sample. Thus, highly selective, and efficient analytical methodologies together with reversed-phase (RP) or hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) are usually applied in these
Charles M Nichols et al.
Analytical chemistry, 90(24), 14484-14492 (2018-11-20)
In this work, we established a collision cross section (CCS) library of primary metabolites based on analytical standards in the Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards (MSMLS) using a commercially available ion mobility-mass spectrometer (IM-MS). From the 554 unique compounds