Key Documents
O9881
Sigma-Aldrich
cis-12-Octadecensäure-methylester
~99% (capillary GC)
同義詞:
顺式-12-十八烯酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H36O2
CAS號碼:
分子量::
296.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
~99% (capillary GC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC\C=C/CCCCCCCCCCC(=O)OC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Sealed ampule, under Argon.