Merck
全部照片(3)
重要文件
O6503
Sigma-Aldrich
L -鸟氨酸 单盐酸盐
BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
同義詞:
(S)-2,5-二氨基戊酸 单盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H12N2O2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
168.62
Beilstein:
3625847
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.75
生物源
microbial
產品線
BioReagent
化驗
≥99%
形狀
powder
包裝
pkg of 100 g
pkg of 25 g
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
ammonia and citrulline, essentially free
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES 字串
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI 密鑰
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
L-鸟氨酸是L-精氨酸的功能代谢产物。
L-鸟氨酸是一种非遗传密码编码的氨基酸。它是在精氨酸酶分解精氨酸的过程中形成的,并参与尿素循环。鸟氨酸是形成包括精胺、亚精胺和腐胺在内的多胺家族的起点。
應用
L-鸟氨酸一盐酸已被用于:
  • 作为用于细胞生长测定的Dulbecco′s modified eagle medium(DMEM)培养基的一种补剂
  • 作为用于原代人肝细胞(PHH)培养的标准培养基的一种成分
  • 作为肌酸合成抑制剂
生化/生理作用
L-鸟氨酸可作为多胺的前体。它在新生雏鸡大脑中可作为急性饱腹信号以调节食物的摄入。
L-鸟氨酸可用作培养基补剂以支持多胺的生物合成。
其他說明
精氨酸通过精氨酸酶降解所得产物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Arginine
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology, 27, 1-32 (2001)
Z N Canellakis et al.
The Yale journal of biology and medicine, 62(5), 481-491 (1989-09-01)
The polyamines and their derivatives are essential for life in eukaryotic and most prokaryotic cells, but their exact role in preserving cell function is not clear. These polyamines provide endogenous cations and thus participate in regulation of the intracellular pH;
L-Ornithine is a potential acute satiety signal in the brain of neonatal chicks
Tran PV, et al.
Physiology & Behavior, 155, 141-148 (2016)
Slc6a8-Mediated Creatine Uptake and Accumulation Reprogram Macrophage Polarization via Regulating Cytokine Responses
Ji L, et al.
Immunity, 51(2), 272-284 (2019)
Arginase 2 suppresses renal carcinoma progression via biosynthetic cofactor pyridoxal phosphate depletion and increased polyamine toxicity
Ochocki JD, et al.
Cell Metabolism, 27(6), 1263-1280 (2018)
文章
Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.