重要文件
O0761
Sigma-Aldrich
八甲基环四硅氧烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-Si(CH3)2O-]4
CAS號碼:
分子量::
296.62
Beilstein:
1787074
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
蒸汽密度
1 (vs air)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI 密鑰
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)