重要文件
N9505
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide–agarose
lyophilized powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151817
形狀
lyophilized powder
標籤範圍
1-5 μmol per mL
基質活化
cyanogen bromide
基質結合
N-6
基質墊片
11 atoms
儲存溫度
−20°C
外觀
用乳糖稳定化的冻干粉
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)