重要文件
N8636
Sigma-Aldrich
Neocarratetraose 41-sulfate sodium salt
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H37O22SNa
CAS號碼:
分子量::
732.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
化驗
≥98%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OC2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O3)O[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H]4OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@@H](C6O)[C@H]5O)[C@H]1O
其他說明
Mixed anomers
準備報告
Prepared enzymatically from κ-carrageenan.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M W McLean et al.
European journal of biochemistry, 101(2), 497-505 (1979-11-01)
A glycosulphatase present in the soluble fraction of disrupted Pseudomonas carrageenovora has been purified 500-fold by gel filtration on Sephacryl S-200 and ion-exchange chromatography on DEAE-Sepharose CL-6B. By dodecylsulphate/polyacrylamide gel electrophoresis the enzyme is practically homogeneous and has a molecular